2,3,5-Trimetilhidroquinona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
B22819.22
B22819.36
B22819.22EA
43.2
EUR
B22819.22
B22819.36
2,3,5-Trimetilhidroquinona ≥98%
2,3,5-Trimetilhidroquinona
Purity: 98%
CAS No.: 700-13-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 169-174°
Beilstein Reference: 1909183
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002346
Formula:
C₉H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 169…174 °C Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002346 Núm. CAS: 700-13-0 EINECS: 211-838-3 UN: 3077 ADR: 9,III |