2,4,6-Trimetiltiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B24798.03
B24798.03EA
44
EUR
B24798.03
2,4,6-Trimetiltiofenol ≥97%
2,4,6-Trimetiltiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 1541-10-2
Molecular Formula: C9H12S
Formula Weight: 152.25
MDL No.: MFCD00218475
Formula:
C₉H₁₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00218475 Núm. CAS: 1541-10-2 |