Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 54.4 EUR
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo 99%
Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Pto. Ebullición: 150 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 53…57 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00007434
Núm. CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)