Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11775.14 A11775.22 A11775.36
A11775.14EA 51 EUR
A11775.14 A11775.22 A11775.36
Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo ≥99%
Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo
Purity: 99% CAS No.: 773-64-8 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Melting Point: 53-57° Boiling Point: 150°/20mm Beilstein Reference: 1107601 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007434
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Pto. Ebullición: 150 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 53…57 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007434
Núm. CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II