Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
152790250 152791000
ACRO152790250EA 62.1 EUR
ACRO152790250 ACRO152791000
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo
Formula: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302,87 g/mol
Pto. de fusión: 93…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007433
Núm. CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Gel strength ≥700 g/cm² (1.5 %)
Gel point 32 to 38 °C (1.5 %)
Ash ≤5 %
pH 6.0 to 7.5 (10 % suspension)