Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11458.14
A11458.22
A11458.36
A11458.14EA
62.5
EUR
A11458.14
A11458.22
A11458.36
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 6553-96-4
Molecular Formula: C15H23ClO2S
Formula Weight: 302.87
Melting Point: 94-97°
Beilstein Reference: 1218575
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007433
Formula:
C₁₅H₂₃ClO₂S Pto. de fusión: 94…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007433 Núm. CAS: 6553-96-4 EINECS: 229-479-6 UN: 3261 ADR: 8,II |