5-terc-Butil-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
A19220.22
A19220.36
A19220.22EA
33.5
EUR
A19220.22
A19220.36
5-terc-Butil-m-xileno ≥98%
5-terc-Butil-m-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 98-19-1
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1853314
MDL No.: MFCD00008832
Formula:
C₁₂H₁₈ MW: 162.27 g/mol Pto. Ebullición: 207…209 °C Pto. de fusión: –22 °C Densidad: 0.86 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008832 Núm. CAS: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |