Alcohol 2,4,6-trimetilbencilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
(2,4,6-Trimethylphenyl)methanol, Mesitylmethanol
L01952.06
L01952.14
L01952.06EA
58
EUR
L01952.06
L01952.14
Alcohol 2,4,6-trimetilbencilico ≥98%
Alcohol 2,4,6-trimetilbencilico
Purity: 98+%
CAS No.: 4170-90-5
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Melting Point: 85-89°
Boiling Point: 140°/15mm
MDL No.: MFCD00014422
Formula:
C₁₀H₁₄O MW: 150.22 g/mol Pto. Ebullición: 140 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 85…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014422 Núm. CAS: 4170-90-5 EINECS: 224-032-1 |