Cloruro de 2,3,5,6-tetrametilbencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13313.09 A13313.18
A13313.09EA 44.7 EUR
A13313.09 A13313.18
Cloruro de 2,3,5,6-tetrametilbencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2,3,5,6-tetrametilbencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 60706-63-0 Molecular Formula: C10H13ClO2S Formula Weight: 232.73 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1876644 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00014723
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Pto. de fusión: 97…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014723
Núm. CAS: 60706-63-0
UN: 3261
ADR: 8,II