2,2'-Dibromobifenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17632.03
A17632.06
A17632.14
A17632.03EA
65
EUR
A17632.03
A17632.06
A17632.14
2,2'-Dibromobifenilo ≥98%
2,2'-Dibromobifenilo
Purity: 98%
CAS No.: 13029-09-9
Molecular Formula: C12H8Br2
Formula Weight: 312.02
Melting Point: 78-81°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00093707
Formula:
C₁₂H₈Br₂ Pto. de fusión: 78…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00093707 Núm. CAS: 13029-09-9 ADR: 9,II |