4,4'-Dibromobifenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: PBB No. 15
212081000 212085000 212080250
ACRO212081000EA 80.6 EUR
ACRO212081000 ACRO212085000 ACRO212080250
4,4'-Dibromobifenilo 99%
4,4'-Dibromobifenilo
Formula: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Pto. Ebullición: 357
Pto. de fusión: 165…169 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000101
Núm. CAS: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN: 3152
ADR: 9 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
GC ≥98.5 %