4,4'-Dibromobifenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: PBB No. 15
A14139.18 A14139.30
A14139.18EA 46.8 EUR
A14139.18 A14139.30
4,4'-Dibromobifenilo ≥98%
4,4'-Dibromobifenilo
Purity: 98+% CAS No.: 92-86-4 Molecular Formula: C12H8Br2 Formula Weight: 312.02 Melting Point: 164-169° Boiling Point: 355-360° UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00000101
Formula: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Pto. Ebullición: 355…360 °C
Pto. de fusión: 164…169 °C
Densidad: 1.867 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000101
Núm. CAS: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN: 3152
ADR: 9 II