Ácido clorhídrico 1,128% w/v zA
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
86132.290EA 38.5 EUR
86132.290 86132.360
Ácido clorhídrico 1,128% w/v zA
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (w/v) 1.118 - 1.138 %