4-Fenilbenzonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Fenilbenzonitrilo
H26791.09 H26791.18
H26791.09EA 120 EUR
H26791.09 H26791.18
4-Fenilbenzonitrilo 95%
4-Fenilbenzonitrilo
Purity: 95% CAS No.: 2920-38-9 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 1907924 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001821
Formula: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001821
Núm. CAS: 2920-38-9
EINECS: 220-860-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III