Cloruro de 4-fenilbenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
171250100 171250500
ACRO171250100EA 59.3 EUR
ACRO171250100 ACRO171250500
Cloruro de 4-fenilbenzoilo 98%
Cloruro de 4-fenilbenzoilo
Formula: C₁₃H₉ClO
Pto. Ebullición: 195…200 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000692
Núm. CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)