Salicilato de bencilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzyl 2-hydroxybenzoate
A16184.0E
A16184.22
A16184.36
A16184.0EEA
228
EUR
A16184.0E
A16184.22
A16184.36
Salicilato de bencilo ≥99%
Salicilato de bencilo
Purity: 99%
CAS No.: 118-58-1
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5804
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 190°/14mm
Beilstein Reference: 2115365
Merck Reference: 14,1144
MDL No.: MFCD00020034
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 190 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 18…20 °C Densidad: 1,170 Pto. de inflamación: 137 °C (278 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020034 Núm. CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Índice Merck: 14,1144 |