Bencilo 4-hidroxibenzoato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bencilparabeno, 4-Hidroxibenzoato de bencilo
A11735.09 A11735.18 A11735.36
A11735.09EA 41.6 EUR
A11735.09 A11735.18 A11735.36
Bencilo 4-hidroxibenzoato ≥99%
Bencilo 4-hidroxibenzoato
Purity: 99% CAS No.: 94-18-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 2115995
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016471
Núm. CAS: 94-18-8
EINECS: 202-311-9