2-Fluorobifenilo 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
A12227.06
A12227.09
A12227.14
A12227.06EA
81.3
EUR
A12227.06
A12227.09
A12227.14
2-Fluorobifenilo 98
2-Fluorobifenilo
Purity: 98%
CAS No.: 321-60-8
Molecular Formula: C12H9F
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00000317
Formula:
C₁₂H₉F MW: 172.2 g/mol Pto. Ebullición: 248 °C Pto. de fusión: 72…76 °C Densidad: 1.245 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000317 Núm. CAS: 321-60-8 EINECS: 206-290-7 |