4,4'-Difluorobifenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
L08361.03
L08361.06
L08361.03EA
35.8
EUR
L08361.03
L08361.06
4,4'-Difluorobifenilo ≥99%
4,4'-Difluorobifenilo
Purity: 99%
CAS No.: 398-23-2
Molecular Formula: C12H8F2
Formula Weight: 190.19
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 254-255°
Merck Reference: 14,3149
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00000349
Formula:
C₁₂H₈F₂ MW: 190.19 g/mol Pto. Ebullición: 254…255 °C Pto. de fusión: 87…89 °C Densidad: 1.361 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000349 Núm. CAS: 398-23-2 EINECS: 206-910-6 ADR: 9 II Índice Merck: 13,03173 |