4-Fluorobifenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
PFB No. 3, 4-Fluoro-1,1-biphenyl
L07170.03
L07170.06
L07170.03EA
42.5
EUR
L07170.03
L07170.06
4-Fluorobifenilo ≥97%
4-Fluorobifenilo
Purity: 97+%
CAS No.: 324-74-3
Molecular Formula: C12H9F
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 253°
MDL No.: MFCD00011650
Formula:
C₁₂H₉F Pto. Ebullición: 253 °C Pto. de fusión: 72…76 °C Densidad: 1,247 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011650 Núm. CAS: 324-74-3 EINECS: 206-304-1 |