2-Iodobifenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Iodo-1,1'-biphenyl
L06990.03
L06990.06
L06990.03EA
46.5
EUR
L06990.03
L06990.06
2-Iodobifenilo ≥98%
2-Iodobifenilo
Purity: 98%
CAS No.: 2113-51-1
Molecular Formula: C12H9I
Formula Weight: 280.11
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₉I Pto. Ebullición: 300 °C Densidad: 1,590 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039396 Núm. CAS: 2113-51-1 EINECS: 218-303-3 |