4,4'-Diiodobifenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
B21970.14 B21970.22
B21970.14EA 53 EUR
B21970.14 B21970.22
4,4'-Diiodobifenilo ≥99%
4,4'-Diiodobifenilo
Purity: 99% CAS No.: 3001-15-8 Molecular Formula: C12H8I2 Formula Weight: 406.00 Melting Point: 205-211° UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00001057
Formula: C₁₂H₈I₂
MW: 406 g/mol
Pto. de fusión: 205…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001057
Núm. CAS: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
ADR: 9,II