2-Bifenililamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
103220050 103220250
ACRO103220050EA 30.1 EUR
ACRO103220050 ACRO103220250
2-Bifenililamina 98%
2-Bifenililamina
Formula: C₁₂H₁₁N
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007701
Núm. CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %