2-Bifenililamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L05728.03 L05728.06
L05728.03EA 21.3 EUR
L05728.03 L05728.06
2-Bifenililamina 97%
2-Phenylaniline
Purity: 97% CAS No.: 90-41-5 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 153°(307°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 299° Beilstein Reference: 471874 MDL No.: MFCD00007701
Formula: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Pto. Ebullición: 299 °C
Pto. de fusión: 47…52 °C
Pto. de inflamación: 153 °C (307 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007701
Núm. CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9