2-Bifenililamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20155.0010 8.20155.0050
8.20155.0010EA 63.4 EUR
8.20155.0010 8.20155.0050
2-Bifenililamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Bifenililamina
Formula: C₁₂H₁₁N
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007701
Núm. CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 169.23 g/mol
Boiling Point 298 - 300 °C
Flash Point 153 °C
Ignition Point 461 °C