2-Bifenililamina ≥99.0% (by GC, titration analysis) for sugar determination
Proveedor: TCI
Atención
B0467-25G B0467-500G B0467-100G
TCIAB0467-25GEA 65 EUR
TCIAB0467-25G TCIAB0467-500G TCIAB0467-100G
2-Bifenililamina ≥99.0% (by GC, titration analysis) for sugar determination
2-Phenylaniline
Formula: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Pto. Ebullición: 299°C
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007701
Núm. CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36001bbae749308493888281673a7d5d7ad5ed64&vid=617abc533a597c58031d5564a82850379c7355d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency