2,2'-Dimetoxibifenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23411.06
B23411.14
B23411.22
B23411.06EA
59.1
EUR
B23411.06
B23411.14
B23411.22
2,2'-Dimetoxibifenilo ≥97%
2,2'-Dimetoxibifenilo
Purity: 97%
CAS No.: 4877-93-4
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.26
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00067073
Formula:
C₁₄H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 307,5 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 152…156 °C Densidad: 1,268 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067073 Núm. CAS: 4877-93-4 |