Bifenil-2-ol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130760050 130765000 130760025
ACRO130760050EA 31.4 EUR
ACRO130760050 ACRO130765000 ACRO130760025
Bifenil-2-ol 99+%
Bifenil-2-ol
Formula: C₁₂H₁₀O
Pto. Ebullición: 280…286 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >56 °C
Densidad: 1,21 g/cm³
Pto. de inflamación: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002208
Núm. CAS: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07458
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥99.0 %