Bifenil-2-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hidroxibifenilo, 2-Fenilfenol, 2-Bifenilol
A10592.0E
A10592.30
A10592.36
A10592.0EEA
173
EUR
A10592.0E
A10592.30
A10592.36
Bifenil-2-ol ≥99%
Bifenil-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 90-43-7
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 124°(255°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 152-154°/15mm
Beilstein Reference: 606907
Merck Reference: 14,7304
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002208
Formula:
C₁₂H₁₀O MW: 170.21 g/mol Pto. Ebullición: 152…154 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 54…58 °C Densidad: 1.293 Pto. de inflamación: 124 °C (255 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002208 Núm. CAS: 90-43-7 EINECS: 201-993-5 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 12,07458 |