Bifenil-2-ol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0200-25G P0200-500G
TCIAP0200-25GEA 16 EUR
TCIAP0200-25G TCIAP0200-500G
Bifenil-2-ol ≥99.0% (por GC)
Bifenil-2-ol
Formula: C₁₂H₁₀O
Pto. Ebullición: 286°C
Pto. de fusión: 56…58 °C
Densidad: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002208
Núm. CAS: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,07304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da8e5ccf125ff5c0e921bb884d97642988cc02db&vid=da8e5ccf125ff5c0e921bb884d97642988cc02db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency