Bifenil-3-ol 90%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bifenilol, 3-Fenilfenol, 3-Hidroxibifenilo
417660250 417660050
ACRO417660250EA 269 EUR
ACRO417660250 ACRO417660050
Bifenil-3-ol 90%
Bifenil-3-ol
Formula: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Pto. Ebullición: 300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 72…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002294
Núm. CAS: 580-51-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to pink to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
GC ≥88 %
Isomer balance mainly para-isomer