Bifenil-4-ol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fenilfenol, 4-Bifenilol, 4-Hidroxibifenilo
158710010 158712500
ACRO158710010EA 217 EUR
ACRO158710010 ACRO158712500
Bifenil-4-ol 97%
Bifenil-4-ol
Formula: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >163 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Número MDL: MFCD00002347
Núm. CAS: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
UN: 3077
Índice Merck: 12,07459
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
GC ≥96.0 %
Residue after reduction ≤0.02 %