2,2'-Dihidroxibifenilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bifenilo-2,2'-diol
151991000 151995000
ACRO151991000EA 55.7 EUR
ACRO151991000 ACRO151995000
2,2'-Dihidroxibifenilo 99%
2,2'-Dihidroxibifenilo
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 108…111 °C
Densidad: 0,83 g/cm³
Pto. de inflamación: 154 °C
Número MDL: MFCD00002210
Núm. CAS: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤15 ppm