2,2'-Dihidroxibifenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bifenilo-2,2'-diol
A14800.14
A14800.22
A14800.36
A14800.14EA
26
EUR
A14800.14
A14800.22
A14800.36
2,2'-Dihidroxibifenilo ≥99%
2,2'-Dihidroxibifenilo
Purity: 99%
CAS No.: 1806-29-7
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 1638363
MDL No.: MFCD00002210
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 314…316 °C Pto. de fusión: 107…111 °C Densidad: 1,34 Pto. de inflamación: 154 °C (309 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002210 Núm. CAS: 1806-29-7 EINECS: 217-303-0 |