Bifenilo-4,4'-diol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
173670250 173671000 173670100 173672500
ACRO173670250EA 105 EUR
ACRO173670250 ACRO173671000 ACRO173670100 ACRO173672500
Bifenilo-4,4'-diol 97%
Bifenilo-4,4'-diol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 355 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 278…283 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002348
Núm. CAS: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 278 to 283 °C
GC ≥96.0 %