Bifenilo-4,4'-diol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
B22240.14
B22240.22
B22240.36
B22240.14EA
85.5
EUR
B22240.14
B22240.22
B22240.36
Bifenilo-4,4'-diol ≥99%
Bifenilo-4,4'-diol
Purity: 99%
CAS No.: 92-88-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Odour: Odourless
Melting Point: 279-285°
Beilstein Reference: 1908886
MDL No.: MFCD00002348
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 355 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 279…285 °C Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002348 Núm. CAS: 92-88-6 EINECS: 202-200-5 |