o-Terfenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,2-Terfenilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
8.21077.0025EA 49.9 EUR
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
o-Terfenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
o-Terfenilo
Formula: C₁₈H₁₄
MW: 230.31 g/mol
Pto. Ebullición: 338
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 163
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003055
Núm. CAS: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.01 g/l (25 °C)
Melting Point 55 - 57 °C
Molar Mass 230.3 g/mol
Boiling Point 332 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C