p-Terfenilo 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Terfenilo
137920250 137921000 137925000
ACRO137920250EA 42.2 EUR
ACRO137920250 ACRO137921000 ACRO137925000
p-Terfenilo 99+%, puro
p-Terfenilo
Formula: C₁₈H₁₄
MW: 230.31 g/mol
Pto. Ebullición: 383 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 209…216 °C
Pto. de inflamación: 207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003061
Núm. CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Glistening crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211 to 216 °C
GC ≥99.0 %