p-Terfenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Terfenilo
A14833.14 A14833.22 A14833.30
A14833.14EA 40.8 EUR
A14833.14 A14833.22 A14833.30
p-Terfenilo ≥99%
p-Terfenilo
Purity: 99+% CAS No.: 92-94-4 Molecular Formula: C18H14 Formula Weight: 230.31 Flash Point: 207°(404°F) Melting Point: 212-215° Boiling Point: 405° Beilstein Reference: 1908447 MDL No.: MFCD00003061
Formula: C₁₈H₁₄
MW: 230.31 g/mol
Pto. Ebullición: 405 °C
Pto. de fusión: 212…215 °C
Densidad: 1.23
Pto. de inflamación: 207 °C (404 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003061
Núm. CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9 III