Metanol, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra Plus para LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtered through a 0.1 µm filter, packaged under inert gas.
85855.290EA 52.4 EUR
85855.290 85855.320
Metanol, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra Plus para LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt‑Co) max. 5
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.98 %
Residue after evaporation max. 0.0001 %w/w
Water (KF) max. 0.03 %w/w
Acidity (as Acetic acid) max. 0.002 %
Alkalinity (as Ammonia) max. 0.0001 %
UHPLC/MS/ESI+ (as Reserpine) max. 6 ppb
H.Peak by PDAD 220‑400nm max. 0.004 AU
Grad. elution H.Peak at 220nm max. 0.004 AU
Grad. elution drift at 220nm max. 0.05 AU
Grad. elution H.Peak at 235nm max. 0.002 AU
Grad. elution drift at 235nm max. 0.015 AU
F254nm (as Quinine) max. 0.5 ppb
F365nm (as Quinine) max. 0.3 ppb
T210nm min. 40 %
T220nm min. 65 %
T230nm min. 80 %
T260nm min. 98 %
Ag (Silver) max. 50 ppb
Al (Aluminum) max. 20 ppb
Ba (Barium) max. 50 ppb
Bi (Bismuth) max. 50 ppb
Ca (Calcium) max. 50 ppb
Cd (Cadmium) max. 50 ppb
Co (Cobalt) max. 20 ppb
Cr (Chromium) max. 20 ppb
Cu (Copper) max. 20 ppb
Fe (Iron) max. 20 ppb
K (Potassium) max. 50 ppb
Li (Lithium) max. 50 ppb
Mg (Magnesium) max. 20 ppb
Mn (Manganese) max. 20 ppb
Mo (Molybdenum) max. 50 ppb
Na (Sodium) max. 50 ppb
Ni (Nickel) max. 20 ppb
Pb (lead) max. 20 ppb
Sn (Tin) max. 50 ppb
Sr (Strontium) max. 50 ppb
Zn (Zinc) max. 50 ppb