3',4',5',6'-Tetrafenil-o-terfenil ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L00446.03
L00446.06
L00446.03EA
90.3
EUR
L00446.03
L00446.06
3',4',5',6'-Tetrafenil-o-terfenil ≥98%
3',4',5',6'-Tetrafenil-o-terfenil
Purity: 98+%
CAS No.: 992-04-1
Molecular Formula: C42H30
Formula Weight: 534.70
Melting Point:
Formula:
C₄₂H₃₀ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003057 Núm. CAS: 992-04-1 EINECS: 213-591-7 |