Bifenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
106250010 106252500 106250050
ACRO106250010EA 53.8 EUR
ACRO106250010 ACRO106252500 ACRO106250050
Bifenilo 99%
Bifenilo
Formula: C₁₂H₁₀
Pto. Ebullición: 255 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 68…72 °C
Densidad: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003054
Núm. CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03346
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥98.5 %