Bifenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Difenilo, 0-PCB
A10265.0B
A10265.0I
A10265.30
A10265.0BEA
40.7
EUR
A10265.0B
A10265.0I
A10265.30
Bifenilo ≥99%
Bifenilo
Purity: 99%
CAS No.: 92-52-4
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Flash Point: 113°(235°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 254-255°
Solubility: Soluble in alcohol and ether
Beilstein Reference: 1634058
Merck Reference: 14,3314
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003054
Formula:
C₁₂H₁₀ Pto. Ebullición: 254…255 °C Pto. de fusión: 69…72 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003054 Núm. CAS: 92-52-4 EINECS: 202-163-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,3314 |