Croman-4-ona 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Chromanone
153460100 153460500
ACRO153460100EA 92.5 EUR
ACRO153460100 ACRO153460500
Croman-4-ona 96%
Croman-4-ona
Formula: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Pto. Ebullición: 127…128 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 34…40 °C
Densidad: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00006840
Núm. CAS: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥95 %