Croman-4-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
4-Chromanone
A11242.06
A11242.14
A11242.22
A11242.06EA
51.7
EUR
A11242.06
A11242.14
A11242.22
Croman-4-ona ≥98%
Croman-4-ona
Purity: 98+%
CAS No.: 491-37-2
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 127-128°/13mm
Beilstein Reference: 124652
MDL No.: MFCD00006840
Formula:
C₉H₈O₂ MW: 148,16 g/mol Pto. Ebullición: 127…128 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 36…40 °C Densidad: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C) Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006840 Núm. CAS: 491-37-2 EINECS: 207-736-3 |