Cumarina 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 1,2-Benzopirona

110530010 110530050 110532500
ACRO110530010EA 89.4 EUR
ACRO110530010 ACRO110530050 ACRO110532500
Cumarina 99+%
Cumarina
Formula: C₉H₆O₂
MW: 146.15 g/mol
Pto. Ebullición: 298
Pto. de fusión: 68…71 °C
Pto. de inflamación: 162
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006850
Núm. CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,02588

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20 °C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR