Cumarina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Benzopirona
A15336.0B A15336.0I A15336.30
A15336.0BEA 152 EUR
A15336.0B A15336.0I A15336.30
Cumarina ≥98%
Cumarina
Purity: 98% CAS No.: 91-64-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Flash Point: 162°(323°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 297-299° Beilstein Reference: 383644 Merck Reference: 14,2562 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006850
Formula: C₉H₆O₂
Pto. Ebullición: 297…299 °C
Pto. de fusión: 68…71 °C
Densidad: 0,935
Pto. de inflamación: 162 °C (323 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006850
Núm. CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,2562