Cumarina ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1,2-Benzopirona

C0395-25G C0395-500G
TCIAC0395-25GEA 18 EUR
TCIAC0395-25G TCIAC0395-500G
Cumarina ≥99.0% (por GC)
Cumarina
Formula: C₉H₆O₂
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67…69 °C
Densidad: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006850
Núm. CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&vid=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR