Cumarina zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,2-Benzopirona
MQ200
8.22316.0250 8.22316.1000
8.22316.0250EA 94.8 EUR
8.22316.0250 8.22316.1000
Cumarina zS, Sigma-Aldrich®
Cumarina
Formula: C₉H₆O₂
MW: 146.15 g/mol
Pto. Ebullición: 298
Pto. de fusión: 67…69 °C
Densidad: 0.935 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 162
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006850
Núm. CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,02588
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 298 - 302 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (106 °C)
Flash Point 162 °C
Density 0.935 g/cm3