7-Metoxicumarina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A15441.06
A15441.14
A15441.22
A15441.06EA
44.5
EUR
A15441.06
A15441.14
A15441.22
7-Metoxicumarina ≥98%
7-Metoxicumarina
Purity: 98+%
CAS No.: 531-59-9
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 141728
Formula:
C₁₀H₈O₃ Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 117…120 °C Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006876 Núm. CAS: 531-59-9 EINECS: 208-513-3 |